Merck
40263
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチルホルムアミド ジ-tert-ブチルアセタール
technical, ≥90% (GC)
別名:
1,1-ジ-tert-ブトキシ-N,N-ジメチルメチルアミン, 1,1-ジ-tert-ブトキシトリメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
CAS番号:
分子量:
203.32
Beilstein:
969629
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
≥90% (GC)
グレード
technical
品質水準
アッセイ
≥90% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
InChI Key
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N,N-ジメチルホルムアミドジ-tert-ブチルアセテートは、以下の合成に使用できます:
  • S)-2-(1-tert-ブトキシカルボニル-2-{4-[2-(5-メチル-2-フェニルオキサゾール-4-イル)エトキシ]フェニル}エチルアミノ)安息香酸メチルエステル
  • 3-O-tert-ブチルモルヒネ
  • ピロールおよびインドールカルボン酸のtert-ブチルエステル
その他情報
レビュー;tert-ブチルエステルの合成
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40263-BULK-F:
40263-10ML-F:
40263-50ML-F:
40263-INTR-F:
40263-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
U. Widmer
Synthesis, 135-135 (1983)
Convenient synthesis of pyrrole-and indolecarboxylic acid tert-butylesters.
Ludwig J and Lehr M.
Synthetic Communications, 34(20), 3691-3695 (2004)
E Mohacsi et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(10), 1264-1266 (1982-10-01)
3-O-tert-Butylmorphine (5) was prepared from 6-O-acetylmorphine (3) via alkylation with N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, followed by hydrolytic removal of the 3-(dimethylamino)-2-propenoate group. The same process was used to prepare the tert-butyl ether of levorphanol (6), (-)-3-tert-butoxy-N-methylmorphinan (8). Both 5 and 8
William B Mathews et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 46(10), 1719-1726 (2005-10-06)
The goal of this study was to synthesize and evaluate in vivo the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma (PPARgamma) agonist (11)C-GW7845 ((S)-2-(1-carboxy-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester) ((11)C-compound 1). PPARgamma is a member of a family of nuclear receptors that plays a central role
R.F. Abdulla et al.
Tetrahedron, 35, 1675-1675 (1979)