アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
65 °C/11 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H10Cl3NO/c1-5(2,3)11-4(10)6(7,8)9/h10H,1-3H3
InChI Key
CQXDYHPBXDZWBA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
364789-1G:
364789-25G:
364789-BULK:
364789-5G:
364789-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.