Merck
140333
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリクロロアセチミジン酸ベンジル
≥96%
別名:
2,2,2-トリクロロアセトイミド酸ベンジルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CCl3C(=NH)OCH2C6H5
CAS番号:
分子量:
252.52
Beilstein:
2525375
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96%
フォーム
liquid
不純物
<1% benzyl alcohol
屈折率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
106-114 °C/0.5 mmHg (lit.)
転移温度
solidification point 3-4 °C
密度
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2
InChI Key
HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ベンジル2,2,2-トリクロロアセトイミデートは、フニクロシンジメチルエーテルおよび(S)-3-(ベンジルオキシ)-2-メチルプロパナールの合成中に試薬として使用されました。ヒドロキシ基の酸触媒ベンジル化に使用されました
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
140333-25G:
140333-BULK:
140333-VAR:
140333-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The total synthesis of scytophycin C. Part 1: stereocontrolled synthesis of the C1? C32 protected seco acid.
Paterson I, et al.
Tetrahedron, 54(39), 11935-11954 (1998)
Studies of novel cyclitols. A synthesis of 3'O, 4'O -dimethylfuniculosin.
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 41(49), 9397-9401 (2000)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 1547-1547 (1992)
資料
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.