安全性情報
8.01647
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride-diethyl ether complex
for synthesis
別名:
Boron trifluoride-diethyl ether complex, Boron trifluoride-ethyl etherate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O · BF3
CAS番号:
分子量:
141.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
203-689-8
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
2.35 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
自己発火温度
185 °C (DIN 51794)
expl. lim.
5.1-18.2 % (v/v)
動粘度
1.69 cSt(20 °C)
mp
-58 °C
転移温度
flash point 58.5 °C (DIN 51758)
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
B(F)(F)F.O(CC)CC
InChI
1S/C4H10O.BF3/c1-3-5-4-2;2-1(3)4/h3-4H2,1-2H3;
InChI Key
KZMGYPLQYOPHEL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Synthesis of a new boron complex with imine ligand: Synthesis, characterization and fluorescent properties: This article discusses the synthesis and properties of a novel boron complex with imine ligand, highlighting its fluorescent characteristics (Şen, 2019).
  • Facile synthesis of diphenylmethyl esters from 2-diphenylmethoxypyridine using catalytic boron trifluoride· diethyl etherate: A method for synthesizing diphenylmethyl esters employing boron trifluoride· diethyl etherate as a catalyst is presented (La and Kim, 2018).
  • An impedance-morphology study on poly (3-methylthiophene) coated electrode obtained in boron trifluoride diethyl etherate–acetonitrile: This research examines the effects of boron trifluoride diethyl etherate on the impedance and morphology of polythiophene coatings (Dolas and Sarac, 2014).
  • A fast and practical synthesis of tert-butyl esters from 2-tert-butoxypyridine using boron trifluoride· diethyl etherate under mild conditions: The article details a synthesis technique for tert-butyl esters using boron trifluoride· diethyl etherate, emphasizing its efficiency and mild reaction conditions (La and Kim, 2018).
アナリシスノート
Assay BF3 (acidimetric): 48.0 - 52.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.120 - 1.130
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
137.3 °F - closed cup
引火点(℃)
58.5 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8016479999:
8016470000:
8016470250:
8016471007:
8016472501:
8016479027:
IN2RCMB801647:
8016471000:
8016470257:
8016470501:
IN28016472500:
US1801647/1000:
IN28016470500:
8016470521:
8016472521:
8016479025:
試験成績書(COA)