Merck
216607
Sigma-Aldrich
三フッ化ホウ素ジエチルエーテラート
purified by redistillation, ≥46.5% BF3 basis
別名:
ボロントリフルオリドエチルエーテラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BF3 · O(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
141.93
Beilstein:
3909607
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
4.9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
4.2 mmHg ( 20 °C)
フォーム
liquid
精製方法
redistillation
expl. lim.
36 %
濃度
≥46.5% boron trifluoride
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
126-129 °C (lit.)
mp
−58 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL (lit.)
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[O+](CC)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H10BF3O/c1-3-9(4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
MZTVMRUDEFSYGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ポリオ-ル鎖合成触媒。イミンとアリルスタナン、および4′-ニトロベンゼンスルフェンアニリドとアルケン、アルキンのカップリングに用いられる試薬です。
包装
25 mL Sure/Sealボトルはシングルユースボトルとしてお使いになることをお勧めします。 繰り返し穴を開けることにより製品の性能が低下する可能性があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
137.3 °F - closed cup
引火点(℃)
58.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216607-800ML:
216607-BULK:
216607-100ML:
216607-VAR:
216607-20L:
216607-25ML:
216607-500ML:
216607-4X25ML:
216607-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4739-4739 (1989)
The Journal of Organic Chemistry, 54, 4982-4982 (1989)
Tetrahedron, 50, 12395-12395 (1994)
Meng-Yang Chang et al.
Organic letters, 12(6), 1176-1179 (2010-03-03)
An easy and straightforward synthesis of 6,10b-diarylhexahydrobenzo[f]isoquinoline by the repeated treatment of boron trifluoride etherate (BF(3) x OEt(2)) is reported. The overall transformation from 4-arylpiperidin-3-one to benzo[f]isoquinoline proceeds via ring contraction, chain elongation, and intramolecular electrophilic cyclization in moderate yields.
(1-Alkynyl)dicarbonylcyclopentadienyliron complexes as electron-rich alkynes in organic synthesis: BF3-mediated [2+2] cycloaddition/ring-opening providing (2-alkenyl-1-imino)iron complexes.
Ryotaro Nakaya et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(31), 8559-8561 (2011-06-23)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
433888-250MG
433888-50MG
216607-20L
216607-2L
216607-100ML4061838252524
216607-800ML4061838774521
216607-25ML
216607-4X25ML4061838774514