Merck
66050
Supelco
2-メチル-2-ブテン
analytical standard
別名:
β-イソアミレン, アミレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
70.13
Beilstein:
1361353
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.4 (vs air)
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.7 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.387
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
密度
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
petroleum
フォーマット
neat
SMILES記法
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChI Key
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチル-2-ブテンは三置換オレフィンであり、主に硝酸ペルオキシアセチルの前駆体として使用されます。3-メチル-2-ブタノールの酸触媒脱水により調製されます。二重結合に3つのアルキル基があります。
アプリケーション
オフラインサンプリング法とそれに続く液体クロマトグラフィーを使用した、オゾンと反応するカルボニル化合物の分離および同定に使用されています。
適切な計測手法に関するさらに詳しい情報につきましては、本製品の試験成績書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
66050-BULK:
66050-10ML:
66050-50ML:
66050-5ML:
66050-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gas-phase reaction of ozone with 2-methyl-2-butene: Dicarbonyl formation from Criegee biradicals.
Grosjean, Daniel.
Environmental Science & Technology, 24.9, 1428-1432 (1990)
Brown, William H.
Study Guide with Student Solutions Manual for Brown/Foote/Iverson/Anslyn's Organic Chemistry,, 234-234 (2011)
Tomoyasu Kadoguchi et al.
Experimental physiology, 100(3), 312-322 (2015-01-13)
What is the central question of this study? Does angiotensin II directly induce skeletal muscle abnormalities? What is the main finding and its importance? Angiotensin II induces skeletal muscle abnormalities and reduced exercise capacity. Mitochondrial dysfunction and a decreased number of oxidative
Andrew A Gill et al.
Biomedical microdevices, 17(2), 27-27 (2015-02-15)
This work reports first steps towards the development of artificial neural stem cell microenvironments for the control and assessment of neural stem cell behaviour. Stem cells have been shown to be found in specific, supportive microenvironments (niches) and are believed
Benjamin J Smith et al.
Chronobiology international, 32(1), 48-58 (2014-08-27)
In amphibians, voltage-gated sodium (Nav) channels in cone ON bipolar cells (ON-CBC) amplify cone signals in the dark and in mesopic background light. However, during light adaptation, dopamine, acting through D1 receptors (D1R), suppresses Nav channels and therefore act as
プロトコル
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal