Merck
71388
Sigma-Aldrich
亜塩素酸ナトリウム
puriss. p.a., 80% (RT)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO2
CAS番号:
分子量:
90.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
80% (RT)
フォーム
powder or crystals
pH
10-11 (20 °C, 100 g/L)
微量陽イオン
Ag: ≤5 mg/kg
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Tl: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl=O
InChI
1S/ClHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
UKLNMMHNWFDKNT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜塩素酸ナトリウムはナトリウム塩です。ブロイラーの死体での酸性化亜塩素酸ナトリウムの抗菌活性が詳細に報告されています。
アプリケーション
亜塩素酸ナトリウムは、以下の研究に使用することができます。
  • 二酸化塩素の合成。
  • 対応するアルデヒドへの第一級アルコールの酸化および対応するカルボン酸へのアルデヒドの酸化。
  • アンドロステンジオン(ステロイド)をヒドロキシル化するヒドロキシル化剤。
その他情報
ルテニウムおよびモリブデン硫化物の酸化用試薬
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
spleen
補足的ハザード
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
亜塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71388-BULK:
71388-VAR:
71388-1KG:4548173178257
71388-250G:4548173178264
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
R. Bock
Aufschlussmethoden der anorg. & org. Chemie (1972)
Chao Jia et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(30), e1801347-e1801347 (2018-06-09)
Advanced textiles made of macroscopic fibers are usually prepared from synthetic fibers, which have changed lives over the past century. The shortage of petrochemical resources, however, greatly limits the development of the textile industry. Here, a facile top-down approach for
Sodium periodate, sodium chlorite, organic hydroperoxides, and H2O2 as hydroxylating agents in steroid hydroxylation reactions catalyzed by partially purified cytochrome P-450.
Hrycay EG, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 66(1), 209- 216 (1975)
Selective oxidation of aldehydes to carboxylic acids with sodium chlorite-hydrogen peroxide.
Dalcanale E and Montanari F.
The Journal of Organic Chemistry, 51(4), 567-569 (1986)
G K Kemp et al.
Journal of food protection, 63(8), 1087-1092 (2000-08-17)
An acidified sodium chlorite (ASC) solution was investigated for its antimicrobial effects on broiler carcasses processed under conditions similar to those used in U.S. commercial poultry facilities. Of particular interest was the ability of the ASC solution to reduce natural