Merck
403016
Sigma-Aldrich
塩素酸ナトリウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaClO3
CAS番号:
分子量:
106.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
powder or crystals
溶解性:
water: soluble
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
suitable for EPA 300
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
mp
248-261 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[Na+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Sodium chlorate is a hygroscopic, achiral ionic compound which on crystallization forms two enantiomeric chiral crystals. It is reported to be a probable byproduct of the drinking water disinfectant, chlorine dioxide (ClO2). d-sodium chlorate may be utilized as chiral initiators in the synthesis of (S)-5-pyrimidyl alkanols. Commercial production of sodium chlorate is by anodic oxidation of NaCl. It finds application as herbicide, oxidizing agent and as a starting material in the synthesis of sodium perchlorate.
アプリケーション
Sodium chlorate may be used as an oxidizing agent to abstract zinc from sphalerite.
生物化学的/生理学的作用
硫酸化生合成阻害剤
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403016-100G:4548173145778
403016-500G:4548173145785
403016-VAR:
403016-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asymmetric synthesis of optically active sodium chlorate and bromate crystals.
Pagni RM and Compton RN.
Crystal Growth & Design, 2(4), 249-253 (2002)
Subchronic sodium chlorate exposure in drinking water results in a concentration-dependent increase in rat thyroid follicular cell hyperplasia.
Hooth MJ, et al.
Toxicologic Pathology, 29(2), 250-259 (2001)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)
Highly enantioselective asymmetric autocatalysis induced by chiral ionic crystals of sodium chlorate and sodium bromate.
Sato I, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 216(2), 209-214 (2004)
Kinetics of sphalerite dissolution by sodium chlorate in hydrochloric acid.
Uca G.
Hydrometallurgy, 95(1), 39-43 (2009)