Merck
1.04944
Supelco
Potassium chlorate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
別名:
Potassium chlorate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClKO3
CAS番号:
分子量:
122.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
223-289-7
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (silver nitrate titration)
形状
solid
有効性
1870 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.6 (20 °C, 73 g/L in H2O)
bp
400 °C (decomposition)
mp
356 °C
密度
2.32 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200‑1400 kg/m3
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Inorganic oxidizer detection from propellants, pyrotechnics, and homemade explosive powders using gradient elution moving boundary electrophoresis.: Details the effective identification of potassium chlorate in various explosive formulations using electrophoresis, contributing to safer handling and forensic applications (Krauss et al., 2021).
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Bromate (BrO₃): ≤ 0.015 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.001 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2