Merck
255572
Sigma-Aldrich
塩素酸カリウム
ACS reagent, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KClO3
CAS番号:
分子量:
122.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
crystalline powder
不純物
≤0.001% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
5-6.5 (25 °C, 61.3 g/L)
mp
356 °C (lit.)
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤0.015%
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): passes test
微量陽イオン
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potassium chlorate (KClO3) is widely used in the chemical industry as an oxidizing agent. KCIO3 is used in the conversion of alcohols to corresponding aldehyde or ketone derivatives.
アプリケーション
Potassium chlorate is used:
  • In the sequential extraction (SEP) of selenium to analyze its isotopic composition from various Se pools.
  • In the preparation of graphite oxide (GO).
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
255572-BULK:
255572-5G:4548173252483
255572-VAR:
255572-500G:4548173125329
255572-100G:4548173125312
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A noncovalent compatibilization approach to improve the filler dispersion and properties of polyethylene/graphene composites.
Vasileiou AA, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 6(3), 1916-1925 (2014)
Carbon fragments are ripped off from graphite oxide sheets during their thermal reduction.
Jankovsky O, et al.
New. J. Chem., 38(12), 5700-5705 (2014)
The Decomposition of Solid Potassium Chlorate by X Rays.
Heal HG.
Canadian Journal of Chemistry, 37(5), 979-987 (1959)
Single sheet functionalized graphene by oxidation and thermal expansion of graphite.
McAllister MJ, et al.
Chemistry of Materials, 19(18), 4396-4404 (2007)
Daniel R Dreyer et al.
Chemical Society reviews, 39(1), 228-240 (2009-12-22)
The chemistry of graphene oxide is discussed in this critical review. Particular emphasis is directed toward the synthesis of graphene oxide, as well as its structure. Graphene oxide as a substrate for a variety of chemical transformations, including its reduction