グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
reag. Ph. Eur.
アッセイ
≥99%
形状
solid
不純物
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.005% in water insoluble matters
mp
356 °C (lit.)
微量陰イオン
bromate (BrO3-): ≤150 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤0.5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤3 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
SMILES記法
[K+].[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/ClHO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI Key
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31247-BULK:
31247-50KG:4548173255675
31247-25KG:4548173255651
31247-6X500G:4548173255699
31247-6X100G:4548173255682
31247-100G:4548173255644
31247-500G:4548173255668
31247-VAR:
試験成績書(COA)