Merck
244554
Sigma-Aldrich
塩素酸バリウム 一水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(ClO3)2·H2O
CAS番号:
分子量:
322.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
mp
414 °C (lit.)
密度
3.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.[Ba++].[O-]Cl(=O)=O.[O-]Cl(=O)=O
InChI
1S/Ba.2ClHO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;2*(H,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChI Key
CIADYQPMTWAHHH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
Hydration may vary slightly
ピクトグラム
Flame over circleExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244554-500G:4548173123622
244554-BULK:
244554-2KG:
244554-100G:4548173123615
244554-VAR:
244554-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)