Merck
1.01738
Supelco
Barium perchlorate
anhydrous for analysis EMSURE®
別名:
Barium perchlorate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ba(ClO4)2
CAS番号:
分子量:
336.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
236-710-4
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥97.0% (complexometric)
フォーム:
solid
溶解性:
1985 g/L
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥97.0% (complexometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.2% Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates)
≤4% Water
pH
5.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
505 °C
溶解性
1985 g/L
密度
2.74 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1300 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ba+2].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-].[Cl](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/Ba.2ClHO4/c;2*2-1(3,4)5/h;2*(H,2,3,4,5)/q+2;;/p-2
InChI Key
OOULUYZFLXDWDQ-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 97.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 4.0 %
Substances not precipitated by sulfuric acid (as sulfates): ≤ 0.20 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体