Merck
1.05107
Supelco
Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate)
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate), Potassium pyrosulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2O7S2
CAS番号:
分子量:
254.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-216-8
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
形状
solid
不純物
≤0.01% Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter
≤2.5% Water
37.5-38.6% Acidity (as H2SO4)
pH
0.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
325 °C
かさ密度
830 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
保管温度
no temp limit
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI Key
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
関連事項
Replaces: PX1581; PX1581-1; PX1581-3; PX1581-20; PX1581-5W; PX1581-5
アナリシスノート
Assay (acidimetric, as K₂S₂O₇): 97.5 - 100.0 %
Acidity (as H₂SO₄): 37.5 - 38.6 %
Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Water (H₂O): ≤ 2.5 %
Conforms ACS.
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1051071000:
1051070507:
JP1C410004:
1051079050:
IN21051070500:
1051072507:
1051079057:
1051079999:
1051070000:
1051075000:
試験成績書(COA)