Merck
1.00608
Supelco
Chlorine Dioxide Test
photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116116
製品種目
Spectroquant®
品質水準
使用法
sufficient for 200 tests
特定アナライト
chlorine
測定範囲
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
テクニック
photometry: suitable
適合性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
検出方法
photometric (DPD)
保管温度
15-25°C
詳細
Method: photometric, DPD 0.020 - 10.00 mg/l ClO₂ Spectroquant®
This Spectroquant® Chlorine dioxide test allows the accurate quantification in various waters. As one of several oxides of chlorine, it is a potent and useful oxidizing agent used in water treatment and in bleaching. In weakly acidic solution chlorine dioxide reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically. Chlorine is masked prior to the color reaction.
The method is analogous to APHA 4500-ClO2 D and DIN 38408-5.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
法的情報
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393