Merck
277258
Sigma-Aldrich
2-メチルブタン
anhydrous, ≥99%
別名:
イソペンタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
72.15
Beilstein:
1730723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
30 °C (lit.)
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
2.6 (vs air)
蒸気圧
11.17 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
788 °F
expl. lim.
8.3 %
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
屈折率
n20/D 1.354 (lit.)
bp
30 °C (lit.)
mp
-160 °C
密度
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-メチルブタンは、クロミア-アルミナ触媒の存在下で触媒による脱水素化されてイソアミレンを生成し、イソアミレンはさらに脱水素化されてイソプレンを生成します。また、これはメタラカルボン酸であるtrans-Bis(トリエチルホスフィン)(ヒドロキシカルボニル)(フェニル)白金(II)の調製時の溶媒として使用される場合もあります。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-59.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
277258-VAR:
277258-BULK:
277258-100ML:4548173349688
277258-1L:4548173349695
277258-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, x-ray structural analysis, and thermal decomposition of the platinum (II) carboxylic acid (hydroxycarbonyl) trans-Pt (CO2H)(C6H5)(PEt3) 2. Formation of a diplatinum (II) complex containing carbon dioxide
Bennett MA, et al
Journal of the American Chemical Society, 110(21), 7098-7105 (1988)
Power efficient synthesis of isoprene via two-stage dehydrogenation of isopentane
Karimov OK &amp; Daminev RR
World Applied Sciences Journal , 24(3), 320-325 (2013)
Yiming Huang et al.
Transplantation, 89(6), 677-685 (2010-01-30)
The role of bone marrow (BM)-derived cells in pancreatic beta-cell regeneration remains unresolved. We examined whether BM-derived cells are recruited to the site of moderate pancreatic injury and contribute to beta-cell regeneration. Low-dose streptozotocin (STZ) treatment was used to induce
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 338-338 (1999)
Johnson AW.
Invitation to Organic Chemistry., 50-54 (1999)