安全性情報
8.14874
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butene
(mixture of isomers) for synthesis
別名:
2-Methyl-2-butene, Isoamylene, Trimethylethylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10
CAS番号:
分子量:
70.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
247-975-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
513 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
83.0-88.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
290 °C
有効性
1000-1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1-9 % (v/v)
動粘度
0.29 cSt(20 °C)
mp
-134 °C
転移温度
flash point -45 °C
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(C)C(=C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h2,4H2,1,3H3
InChI Key
MHNNAWXXUZQSNM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Palladium-Catalyzed Pentenylation of Indoles: A study demonstrated the use of 2-Methyl-2-butene in palladium-catalyzed intermolecular dehydrogenative pentenylation of indoles, offering a novel pathway in synthetic chemistry for creating complex molecules (Zhang et al., 2024).
  • Asynchronous Concerted Mechanism: Research explored an asynchronous concerted mechanism in Lewis acid-mediated carbonyl-olefin [2+2] cycloaddition involving 2-Methyl-2-butene, providing insights into reaction dynamics and stereochemical outcomes in organic synthesis (Li et al., 2023).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): 83.0 - 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.658 - 0.663
2-Methyl-1-buten (GC, area%): 12.0 - 17.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-49.0 °F
引火点(℃)
-45 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I