Key Documents
8.14676
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline)
for synthesis
別名:
4,4′-Methylenebis(3-chloro-2,6-diethylaniline), Bis-(4-amino-2-chloro-3,5-diethylphenyl)-methane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H28Cl2N2
CAS番号:
分子量:
379.37
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
402-130-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.01 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
88-90 °C
溶解性
slightly soluble 0.02 mg/L
密度
1.24 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
610‑650 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C21H28Cl2N2/c1-5-12-9-14(18(22)16(7-3)20(12)24)11-15-10-13(6-2)21(25)17(8-4)19(15)23/h9-10H,5-8,11,24-25H2,1-4H3
InChI Key
VIOMIGLBMQVNLY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 88 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3