Merck
W326704
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole
≥97%
別名:
5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole, nutty thiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NOS
CAS番号:
分子量:
155.22
FEMA番号:
3267
EC Number:
欧州評議会番号:
2336
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.011
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
musty; nutty; earthy
SMILES記法
CC(=O)c1sc(C)nc1C
InChI
1S/C7H9NOS/c1-4-7(5(2)9)10-6(3)8-4/h1-3H3
InChI Key
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F - closed cup
引火点(℃)
104 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W326704-25G:
W326704-100G-K:4548173976518
W326704-BULK-K:
W326704-1KG:
W326704-100G:
W326704-1KG-K:4548173976525
W326704-25G-K:4548173976532
W326704-SAMPLE:
W326704-SAMPLE-K:
W326704-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)