Merck
W207500
Sigma-Aldrich
Isoamyl hexanoate, mixture of isomers
FCC
別名:
Isoamyl caproate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22O2
CAS番号:
分子量:
186.29
FEMA番号:
2075
欧州評議会番号:
320
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.070
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; fruity; pineapple; sweet
SMILES記法
CCCCCC(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C11H22O2/c1-4-5-6-7-11(12)13-9-8-10(2)3/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
XVSZRAWFCDHCBP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W207500-9KG:
W207500-SAMPLE-K:
W207500-BULK-K:
W207500-20KG-K:
W207500-VAR-K:
W207500-1KG:
W207500-20KG:
W207500-SAMPLE:
W207500-9KG-K:
W207500-1KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W207500-1KG
W207500-9KG
W207500-9KG-K4061837543609
W207500-1KG-K4061837543593
W207500-20KG
W207500-20KG-K
W207500-SAMPLE
W207500-SAMPLE-K4061837502514