Merck
W213705
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール
≥99%, FCC, FG
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
FEMA番号:
2137
Beilstein:
878307
EC Number:
欧州評議会番号:
58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
2.010
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
817 °F
シェルフライフ
5 yr
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
balsamic; floral; fruity; sweet
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンジルアルコールは、香味料や香気成分として使用される芳香族アルコールです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W213705-SAMPLE:
W213705-VAR-K:
W213705-10KG:
W213705-100KG-K:
W213705-SAMPLE-K:
W213705-1DRUM-K:
W213705-25KG-K:
W213705-25KG:
W213705-1KG-K:
W213705-1KG:
W213705-BULK-K:
W213705-10KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 261-262 (1997)
Fragrance material review on anisyl alcohol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S140-S160 (2012)
C L Froebe et al.
Dermatologica, 181(4), 277-283 (1990-01-01)
The relationship between the in vivo irritation potential of sodium lauryl sulfate (SLS) and linear alkyl benzene sulfonate (LAS) and the ability of these two surfactants to remove lipid from the stratum corneum (SC) in vitro were investigated. Either surfactant
Béatrice Hechler et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(1), 232-243 (2005-03-29)
Our aim was to determine whether the newly described P2X1 antagonist NF449 [4,4',4'',4'''-(carbonylbis(imino-5,1,3-benzenetriylbis(carbonylimino)))tetrakis-benzene-1,3-disulfonic acid octasodium salt] could selectively antagonize the platelet P2X1 receptor and how it affected platelet function. NF449 inhibited alpha,beta-methyleneadenosine 5'-triphosphate-induced shape change (IC50 = 83 +/- 13
A P De Leenheer et al.
Clinical chemistry, 31(1), 142-146 (1985-01-01)
For this sensitive RIA for 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D, we used antibodies to 1 alpha,25-dihydroxycholecalciferol-3-hemisuccinate conjugated to bovine serum albumin, raised in rabbits. These antibodies show a high affinity for 1 alpha,25-dihydroxyvitamin D3 but cross react with other vitamin D metabolites