Merck
24122
Sigma-Aldrich
ベンジルアルコール
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-100.5% (GC)
別名:
ベンゼンメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
878307
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
eCl@ss:
39023110
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
203-205 °C (lit.)
蒸気密度
3.7 (vs air)
蒸気圧
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
詳細
peroxide value <= 5
グレード
puriss.
アッセイ
99-100.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
817 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
expl. lim.
0.34-6.3 %
テクニック
IR spectroscopy: suitable
不純物
related substances, in accordance
residual solvents, complies
≤0.02% free acid (as C6H5COOH)
≤0.02% sum peaks before benzyl alcohol (GC)
≤0.05% benzaldehyde (GC)
≤0.05% non-volatile matter
≤0.1% water (Karl Fischer)
≤0.10% cyclohexylmethanol (GC)
≤0.2% related subst. (GC)
≤0.2% sum peaks after benzyl alcohol (GC)
強熱残分
≤0.005% (as SO4)
屈折率
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539-1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for identity (IR)
in accordance for appearance of solution
SMILES記法
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI Key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンジルアルコールは芳香族炭化水素であり、化粧品、医薬品、フレーバーおよびフレグランス製品の溶媒および中間体として一般的に使用されています。また、塗料、インク、接着剤、硬化製品の製造にも使用されます。
アプリケーション
ベンジルアルコールは以下の用途に使用されます:
  • グリセロールのエーテル化。
  • 担持ウンデカモリブドリン酸触媒を使用した無溶媒酸化によるベンズアルデヒドの調製。
  • ロジウム触媒の存在下でのニトロベンゼンとの反応によるN-(フェニルメチレン)ベンゼンアミンの合成。
包装
不活性ガス下で瓶詰め
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
213.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
101 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24122-210KG:
24122-4X2.5L:
24122-30KG:
24122-2.5L:4548173369051
24122-VAR:
24122-BULK:
24122-6X1L:
24122-216KG:
24122-1L:4548173369044
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
P Kocbek et al.
International journal of pharmaceutics, 312(1-2), 179-186 (2006-02-14)
Poorly water-soluble compounds are difficult to develop as drug products using conventional formulation techniques and are frequently abandoned early in discovery. In the present study, the melt emulsification method traditionally used to prepare solid lipid nanoparticles was adapted to produce
Etherification of glycerol with benzyl alcohol catalyzed by solid acids.
da Silva CRB, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 20(2), 201-204 (2009)
Synthesis of polylactides in the presence of co-initiators with different numbers of hydroxyl groups.
Korhonen H, et al.
Polymer, 42(18), 7541-7549 (2001)
Matteo Caravati et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 7(2), 278-285 (2005-01-21)
Selective oxidation of benzyl alcohol to benzaldehyde with molecular oxygen over an alumina-supported palladium catalyst was performed with high rate at about 95% selectivity in supercritical carbon dioxide. The experiments in a continuous flow fixed-bed reactor showed that the pressure
Mihail Ivilinov Todorov et al.
Nature methods, 17(4), 442-449 (2020-03-13)
Tissue clearing methods enable the imaging of biological specimens without sectioning. However, reliable and scalable analysis of large imaging datasets in three dimensions remains a challenge. Here we developed a deep learning-based framework to quantify and analyze brain vasculature, named