About This Item
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98%
bp
250 °C (lit.)
mp
30-33 °C (lit.)
密度
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
floral; balsamic; sweet
SMILES記法
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
InChI Key
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
258.8 °F - closed cup
引火点(℃)
126 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W229407-25KG:
W229407-BULK-K:
W229407-10KG:
W229407-5KG:
W229407-1KG-K:
W229407-SAMPLE:
W229407-SAMPLE-K:
W229407-5KG-K:
W229407-VAR-K:
W229407-25KG-K:
W229407-1KG:
W229407-10KG-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)