グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coffee; nutty; brown; rum
SMILES記法
CC1OCCC1=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
FCWYQRVIQDNGBI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
102.2 °F - closed cup
引火点(℃)
39 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W337330-500G-K:4548174020456
W337330-100G-K:4548174020432
W337330-VAR-K:
W337330-1KG-K:4548174020449
W337330-BULK-K:
W337330-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W337330-100G-K | 4061838439666 |
W337330-1KG-K | 4061838439673 |
W337330-500G-K | 4061838439680 |
W337330-SAMPLE-K | 4061838439697 |