由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気圧
~1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
密度
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
burnt; fatty; meaty
SMILES記法
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 室温で発生した Au/1,6-ヘキサンジチオール/Au 単一分子接合の Au/S 界面における磁気抵抗:この研究は、室温で磁気抵抗を示す単一分子接合の生成における 1,6-ヘキサンジチオールの潜在的可能性を示しています。このような発見は、より効率的で拡大可能な用途にむけて、こうした接合部の機能特性を強化することで、分子電子工学の開発に革命をもたらす可能性があります(Andika et al., 2023)。
- 近赤外領域における伝播表面プラズモンと局在表面プラズモンの共鳴結合を利用したバイオセンサーの感度調査:この研究では、プラズモニックバイオセンサーの感度を高める 1,6-ヘキサンジチオールの利用が強調されています。チオールがナノ粒子を架橋する機能により、表面プラズモン共鳴が増強され、高感度診断ツールの開発に不可欠となります′(Wang et al., 2023)。
- ジアゾシンユニットを主鎖に有する光スイッチング可能なポリマーの簡便な合成:この革新的な研究では、1,6-ヘキサンジチオールが光スイッチング可能なポリマーの合成に用いられ、応答性材料の作成におけるその有用性が示されています。これらのポリマーは、環境刺激に応答して特性を調整するスマートコーティングや適応性材料への応用が期待されています(Li et al., 2023)。
- キャピラリーゾーン電気泳動法による、アルカンジチオールを用いた金ナノ粒子の結合モニタリング:この研究では、金ナノ粒子の結合に 1,6-ヘキサンジチオールを使用し、安定かつ再現性のあるナノ結合体を促進するその有効性を示しています。このような機能は、医学や材料科学におけるナノテクノロジーの応用を進歩させる上で不可欠です(Takayanagi et al., 2023)。
- 分子-ナノ粒子-分子のサンドイッチ構造における電荷輸送の増強:この研究では、1,6-ヘキサンジチオールがナノ粒子アセンブリにおける電荷輸送を大幅に増強できることが示されており、電子工学デバイスや太陽電池のためのより効率的なエネルギー伝達システムの開発における役割を示唆しています(Zhou et al., 2023)。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W349518-SAMPLE:
W349518-25G-K:4548173978390
W349518-1KG:
W349518-VAR-K:
W349518-25G:
W349518-1KG-K:4548173978383
W349518-100G:
W349518-SAMPLE-K:
W349518-100G-K:4548173978376
W349518-BULK-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W349518-1KG-K | 4061837820557 |
W349518-25G | |
W349518-25G-K | 4061837820564 |
W349518-100G | |
W349518-100G-K | 4061837820540 |
W349518-1KG | |
W349518-SAMPLE | |
W349518-SAMPLE-K | 4061837536465 |