Merck
W347507
Sigma-Aldrich
トリチオアセトン
≥99%, FG
別名:
2,2,4,4,6,6-ヘキサメチル-s-トリチアン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H18S3
CAS番号:
分子量:
222.43
FEMA番号:
3475
EC Number:
欧州評議会番号:
2334
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.009
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
mp
24 °C (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
SMILES記法
CC1(C)SC(C)(C)SC(C)(C)S1
InChI
1S/C9H18S3/c1-7(2)10-8(3,4)12-9(5,6)11-7/h1-6H3
InChI Key
NBNWHQAWKFYFKI-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
0.35~0.50 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:ロ-ストビ-フ。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W347507-250G:
W347507-SAMPLE:
W347507-25G-K:4548173978246
W347507-VAR-K:
W347507-BULK-K:
W347507-1KG-K:4548173978239
W347507-250G-K:
W347507-SAMPLE-K:
W347507-100G-K:4548173978222
W347507-1KG:
W347507-25G:
W347507-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 42-42 (1999)