Merck
387851
Sigma-Aldrich
2-ブロモ安息香酸メチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CO2CH3
CAS番号:
分子量:
215.04
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.559 (lit.)
bp
252 °C (lit.)
密度
1.532 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5H,1H3
InChI Key
SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
387851-25ML:
387851-BULK:
387851-VAR:
387851-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)