Merck
652601
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromo-2-iodobenzoate
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(I)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
340.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
45-49 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
iodo
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Br)ccc1I
InChI
1S/C8H6BrIO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,1H3
InChI Key
CJRHLSZJEFJDLA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
652601-VAR:
652601-10G:4548173989853
652601-1G:
652601-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)