Merck
230995
Sigma-Aldrich
2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキソラン
96%
別名:
3-ブロモプロピオンアルデヒドエチレンアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9BrO2
CAS番号:
分子量:
181.03
Beilstein:
103516
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
含みます
sodium bicarbonate as stabilizer
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
68-70 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.542 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCCC1OCCO1
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-2-1-5-7-3-4-8-5/h5H,1-4H2
InChI Key
GGZQLTVZPOGLCC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキソランを銅触媒でビス(ピナコラト)ジボロンでホウ素化し、その後フッ化水素カリウムで処理すると、重要な有機トリフルオロボレート試薬が得られます
2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキソランは、ジオキソラン環を持つ環状エーテル誘導体で、有機合成およびポリマー産業の構成要素として使用されます。
アプリケーション
2-(2-ブロモエチル)-1,3-ジオキソランを以下の目的に使用:
  • 以下の物質を合成する反応のスターター試薬として:(5Z,9Z)-5,9-ヘキサデカジエン酸、(5Z,9Z)-5,9-ノナデカジエン酸、(5Z,9Z)-5,9-アイコサジエン酸
  • 1-デオキシ-カスタノスペルミン、1-デオキシ-8a-epi-カスタノスペルミンの合成
  • 海洋軟体動物代謝物の両方の鏡像異性体 pulo′upone両方の不斉全合成(Evans不斉 Diels-Alder反応を経由)
  • アミン、ジチアンおよびカルボキサミドのアルキル化試薬として
  • エイナミド、アジ化ナトリウムと共に使用してトリアゾールを「ワンポット」合成
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
230995-10G:
230995-BULK:
230995-VAR:
230995-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 15-15 (1994)
Nicolas Fleury-Brégeot et al.
Organic letters, 15(7), 1536-1539 (2013-03-16)
A robust and efficient protocol for the introduction of the dioxolanylethyl moiety onto various aryl and heteroaryl halides has been developed, providing cross-coupling yields up to 93%. Copper-catalyzed borylation of 2-(2-bromoethyl)-1,3-dioxolane with bis(pinacolato)diboron followed by treatment with potassium bifluoride provides
Advanced Synthesis & Catalysis, 348, 2437-2437 (2006)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 681-681 (1993)
A short and efficient synthesis of 1-deoxy-castanospermine and 1-deoxy-8a-< i> epi</i>-castanospermine.
Patil NT, et al.
Tetrahedron Letters, 42(4), 747-749 (2001)