Merck
535990
Sigma-Aldrich
4-(トリフルオロメトキシ)ヨードベンゼン
97%
別名:
1-ヨード-4-トリフルオロメトキシベンゼン, 4-ヨード-α,α,α-トリフルオロメトキシベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4OCF3
CAS番号:
分子量:
288.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.504 (lit.)
bp
177-179 °C (lit.)
密度
1.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)Oc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H4F3IO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H
InChI Key
RTUDBROGOZBBIC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
172.0 °F - closed cup
引火点(℃)
77.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
535990-VAR:
535990-1G:
535990-5G:4548173994734
535990-BULK:
試験成績書(COA)