Merck
SML0289
Sigma-Aldrich
ブロムフェナク ナトリウム
≥98% (HPLC)
別名:
2-アミノ-3-(4-ブロモベンソイル)ベンゼン酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11BrNNaO3
CAS番号:
分子量:
356.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
faintly yellow to dark yellow
溶解性
H2O: ≥5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].Nc1c(CC([O-])=O)cccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C15H12BrNO3.Na/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19;/h1-7H,8,17H2,(H,18,19);/q;+1/p-1
InChI Key
HZFGMQJYAFHESD-UHFFFAOYSA-M
遺伝子情報
アプリケーション
ブロムフェナク ナトリウムは下記で使用されています:
  • メラニンに結合する能力を検討するため
  • ブロムフェナクインドリノン標準品の合成
  • ブタ結膜における透過性を解析するため
生物化学的/生理学的作用
ブロムフェナクは、解熱特性およびプロスタグランジン合成酵素阻害特性を示します。術後の白内障患者の目の疼痛および炎症の軽減に対する治療特性があります。ブロムフェナクはアレルギー性結膜炎に対して有効な薬剤として作用します。急性筋肉痛、骨関節炎、関節リウマチを治療する可能性があります。
ブロムフェナクは、非ステロイド系抗炎症薬 (NSAID);COX1およびCOX2をともに阻害します。眼科用鎮痛剤として使用されています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0289-BULK:
SML0289-VAR:
SML0289-50MG:
SML0289-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Christina Flaxel et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 32(3), 417-423 (2011-08-25)
To evaluate whether bromfenac eyedrops and ranibizumab intravitreal injections would provide added efficacy over ranibizumab alone. This was a single-site, multiinvestigator, prospective, open-label, interventional, Phase II study of patients with new or recurrent exudative/neovascular age-related macular degeneration. Thirty eyes were
Jeffrey S Heier et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 29(9), 1310-1313 (2009-11-26)
To assess vitreous concentrations of nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs) and prostaglandin E(2) in patients treated with NSAIDs before vitrectomy. This was an investigator-masked, randomized, multicenter study. Patients received ketorolac 0.4% 4 times a day, bromfenac 0.09% 2 times a day
Frank A Bucci et al.
Advances in therapy, 28(12), 1089-1095 (2011-11-23)
We compared the prostaglandin E(2) (PGE(2)) inhibition of three topical nonsteroidal antiinflammatory drugs (NSAIDs): ketorolac 0.45%, bromfenac 0.09%, and nepafenac 0.1% at peak dosing levels in patients previously scheduled to undergo phacoemulsification. This was a single-center, double-masked observational study of
Frank A Bucci et al.
Current medical research and opinion, 27(12), 2235-2239 (2011-10-14)
To compare the peak to-aqueous penetration of three nonsteroidal anti-inflammatory drugs: ketorolac tromethamine 0.45%, bromfenac 0.09%, nepafenac 0.1%, and amfenac (the active metabolite of nepafenac) in patients undergoing phacoemulsification. A single center, double-masked study randomized 122 patients to receive one
Koichiro Mukai et al.
Journal of cataract and refractive surgery, 35(9), 1614-1618 (2009-08-18)
To evaluate the efficacy of ophthalmic nonsteroidal and steroidal antiinflammatory drugs in preventing anterior capsule contraction and secondary posterior capsule opacification (PCO) using an experimental cataract model. Department of Ophthalmology, Dokkyo Medical University, Tochigi, Japan. Eight-week-old albino rabbits weighing about