Merck
Q3251
Sigma-Aldrich
キナクリン 二塩酸塩
≥90% (TLC), powder, MAO-A/B inhibitor
別名:
6-クロロ-9-(4-ジエチルアミノ-1-メチルブチルアミノ)-2-メトキシアクリジン 二塩酸塩, アテブリン 二塩酸塩, メパクリン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30ClN3O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
472.88
Beilstein:
4834013
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
キナクリン 二塩酸塩, ≥90%
由来生物
synthetic
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
mp
257 °C
溶解性
H2O: soluble, clear to hazy
オーガナイザー
Bayer
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
InChI Key
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キナクリンはアクリジン誘導体であり、強力な抗マラリア薬です。
アプリケーション
以下の用途にキナクリン二塩酸塩(ジヒドロクロリド)が使用されています:
  • 蛍光顕微鏡を用いたマウス肺切片での取込みと蓄積の研究に
  • 間葉系幹細胞(MSC)内のATP小胞の染色に
  • 血小板の高密度顆粒機能の特性評価のための取込み-放出アッセイ
生物化学的/生理学的作用
キナクリンには駆虫機能があり、女性不妊手術に使用されます。これは全身性エリテマトーデスおよびリウマチ疾患の治療に使用されます。マラリアを除けば、キナクリンはジアルジアおよびサナダムシ感染症の治療に有効です。これはモノアミンオキシダーゼ阻害のほか、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)オキシダーゼ活性を阻害します。
非選択的MAO-A/Bインヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物はBayerが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
保管および安定性
ストック溶液は 20 ℃ で最大 60 時間安定です。
その他情報
この製品には有効期限または再テストの推奨日は設定されていません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q3251-25G:
Q3251-VAR:
Q3251-BULK:
Q3251-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The role of monoamine metabolism in oxidative glutamate toxicity
Maher P and Davis JB
The Journal of Neuroscience, 16(20), 6394-6401 (1996)
Quinacrine sterilization (QS): time for reconsideration
Lippes J
Contraception, 92(2), 91-95 (2015)
Mechanically induced chromatin condensation requires cellular contractility in mesenchymal stem cells
Heo SJ, et al.
Biophysical Journal, 111(4), 864-874 (2016)
Genotoxic potential of some commonly used antimalarials: A review
Sahu Rand Kashyap P
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 3(6), 1569-1569 (2012)
Denise De Zanet et al.
PloS one, 12(9), e0184941-e0184941 (2017-09-19)
A new biosensor for the real-time analysis of thrombus formation is reported. The fast and accurate monitoring of the individual thrombotic risk represents a challenge in cardiovascular diagnostics and in treatment of hemostatic diseases. Thrombus volume, as representative index of