Merck
P7734
Potter Elvehjem PTFE乳棒とガラス管
working volume 3 mL
別名:
PTFE 乳棒
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
glass
特徴
autoclavable
包装
pack of 1 ea
チューブ全体L × 外径
115 mm × 12 mm
有効容積
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すべてガラス製ですが、PTFE製の乳棒と未研磨チューブが付いています。乳棒の下部は丸みを帯びた形状。サンプルは、丸みのある部分で徐々に擦り砕かれてより小さくます。サンプルが円筒部の中に押し込まれるにつれ、ホモジネートが生成されます。より柔らかい組織での使用を推奨します。
乳棒とチューブとの間の間隔(クリアランス)は、0.004インチから0.006インチです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Pei Shang et al.
Frontiers in neuroscience, 14, 561173-561173 (2020-11-17)
Alcohol use disorder (AUD) is characterized as a chronic, relapsing disease with a pattern of excessive drinking despite negative consequences to an individual's life. Severe chronic alcohol use impairs the function of the medial prefrontal cortex (mPFC), which contributes to
Federica Gaudino et al.
Antioxidants & redox signaling, 31(15), 1150-1165 (2019-08-29)
Aim: Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) plays central roles in a wide array of normal and pathological conditions. Inhibition of