Merck
P7984
Sigma-Aldrich
Potter Elvehjem PTFE乳棒とガラス管
working volume 45 mL
別名:
886000-0024
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
物質
glass
特徴
autoclavable
包装
pack of 1 ea
チューブ全体L × 外径
220 mm × 32 mm
有効容積
45 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
すべてガラス製ですが、PTFE製の乳棒と未研磨チューブが付いています。乳棒の下部は丸みを帯びた形状。サンプルは、丸みのある部分で徐々に擦り砕かれてより小さくます。サンプルが円筒部の中に押し込まれるにつれ、ホモジネートが生成されます。より柔らかい組織での使用を推奨します。
乳棒とチューブとの間の間隔(クリアランス)は、0.004インチから0.006インチです。
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Sizes 21 to 24 have radial serrations on the lower portion of the pestle to deliver the homogenate into the cylindrical portion of the tube• With PTFE pestle for application with softer tissues• Ungrounded tube• Replacement components are available and completely interchangeable• Clearance between pestles and tubes is 0.004 " to 0.006 "