Merck
Z190179
Sigma-Aldrich
Wheaton Safe-Grind tissue grinder
complete, size 30 mL
別名:
358011
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
WHEATON®
サイズ
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Potter-Elvehjem type. Transparent plastic coating protects the mortar from becoming scratched or checked, and provides a sure grip and increased safety in the event of breakage. PTFE pestle mounted on a 1/4 in. diam. SS rod. Fully autoclavable. Grinding chamber clearance is 0.004 to 0.006 in. (0.1 to 0.15 mm).
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)