SML0191
バルガンシクロビル 塩酸塩 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
2-[(2-アミノ-6-オキソ-6,9-ジヒドロ-3H-プリン-9-イル)メトキシ]-3-ヒドロキシプロピル (2S)-2-アミノ-3-メチルブタノエート 塩酸塩 水和物, L-バリン、2-[(2-アミノ-1,6-ジヒドロ-6-オキソ-9H-プリン-9-イル)メトキシ]-3-ヒドロキシプロピルエステル、一塩酸塩 水和物
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to tan
溶解性
H2O: ≥8 mg/mL
オーガナイザー
Roche
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)N=C(N)Nc12
InChI
1S/C14H22N6O5.ClH.H2O/c1-7(2)9(15)13(23)24-4-8(3-21)25-6-20-5-17-10-11(20)18-14(16)19-12(10)22;;/h5,7-9,21H,3-4,6,15H2,1-2H3,(H3,16,18,19,22);1H;1H2/t8?,9-;;/m0../s1
InChI Key
XASVRRIYQZVANH-AHBBCRTASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0191-BULK:
SML0191-VAR:
SML0191-50MG:
SML0191-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック