Merck
78314
Sigma-Aldrich
ギ酸アンモニウム 溶液
BioUltra, 10 M in H2O
別名:
Ammonium salt of formic acid, ammonium formate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOONH4
CAS番号:
分子量:
63.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
39021903
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
品質水準
形状
liquid
濃度
10 M in H2O
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
6.0-8.0 (25 °C, 10 M in H2O)
溶解性
H2O: 10 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
10 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.04
SMILES記法
[NH4+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChI Key
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ギ酸アンモニウムは本質的に容易に入手可能、安定かつ無毒性です。ギ酸アンモニウムは炭素の上のパラジウム炭素(Pd-C)触媒またはラネーニッケル触媒と結合して使用することができます。
アプリケーション
ギ酸アンモニウムは液体クロマトグラフィ質量分析法(LS-MS)によるジウロン定量時の勾配を形成するための予混合溶出剤に構成要素として使用されています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
78314-100ML-F:
78314-500ML-F:
78314-VAR-F:
78314-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Evaluation of phototrophic stream biofilms under stress: comparing traditional and novel ecotoxicological endpoints after exposure to diuron
Sgier L, et al.
Frontiers in Microbiology, 9, 2974-2974 (2018)
Nadja S Sieber-Ruckstuhl et al.
Scientific reports, 9(1), 6015-6015 (2019-04-14)
Glucocorticoids (GCs) are critical regulators of metabolic control in mammals and their aberrant function has been linked to several pathologies. GCs are widely used in human and veterinary clinical practice as potent anti-inflammatory and immune suppressive agents. Dyslipidaemia is a
A general procedure for mild and rapid reduction of aliphatic and aromatic nitro compounds using ammonium formate as a catalytic hydrogen transfer agent.
Ram S and Ehrenkaufer RE.
Tetrahedron Letters, 25(32), 3415-3418 (1984)
Anne M Filppula et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(7), 1202-1209 (2014-04-10)
Previous studies have shown that several protein kinase inhibitors are time-dependent inhibitors of cytochrome P450 (CYP) 3A. We screened 14 kinase inhibitors for time-dependent inhibition of CYP2C8 and CYP3A. Amodiaquine N-deethylation and midazolam 1'-hydroxylation were used as marker reactions for
Therese Fagerqvist et al.
Journal of neurochemistry, 126(1), 131-144 (2013-02-01)
Inclusions of intraneuronal alpha-synuclein (α-synuclein) can be detected in brains of patients with Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies. The aggregation of α-synuclein is a central feature of the disease pathogenesis. Among the different α-synuclein species, large oligomers/protofibrils have