Merck
667404
Supelco
水 溶液
contains 10 mM ammonium acetate, suitable for HPLC
別名:
Aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
MDL番号:
UNSPSCコード:
12190000
PubChem Substance ID:
形状
liquid
品質水準
含みます
10 mM ammonium acetate
テクニック
HPLC: suitable
密度
0.996 g/mL at 25 °C
UV吸収
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 254 nm Amax: ≤0.008
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The product is water containing 10mM ammonium acetate that can be employed for HPLC. This pre-blended mobile phase solvent is of high purity that reduces time-consuming preparation and prevents instrument downtime because of impure mobile phases.
調製ノート
0.2 μmフィルターで濾過滅菌済みの製品。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
667404-VAR:
667404-2X10L:
667404-4L:
667404-BULK:
667404-4X4L:
667404-10L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6