Merck
551850
Sigma-Aldrich
キナクリン 二塩酸塩
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor.
別名:
6-クロロ-9-(4-ジエチルアミノ-1-メチルブチルアミノ)-2-メトキシアクリジン 二塩酸塩, アテブリン 二塩酸塩, メパクリン 二塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H30ClN3O · 2HCl
CAS番号:
分子量:
472.88
Beilstein:
4834013
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.77
品質水準
詳細
Merck USA index - 14, 8044
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
yellow
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
InChI Key
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A non-specific phospholipase A2 (PLA2) inhibitor. Acts as an acetylcholine receptor antagonist. Suppresses glibenclamide-sensitive K+-currents (IC50 = 4.4 µM). Also inhibits monoamine oxidase (MAO).
生物化学的/生理学的作用
非選択的MAO-A/Bインヒビタ-です。
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 4.4 µM in suppressing glibenclamide-sensitive K+-currents
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Stock solutions are stable for up to 60 h at 20°C.
その他情報
Holscher, C. 1995. Neurobiol. Learn. Mem. 63, 206.
Sakuta, H. and Yoneda, I. 1994. Eur. J. Pharmacol. 252, 117.
Sargent, C.A., et al 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 1161.
Voorhis, B.J., et al. 1992. Invertebr. Reprod. Dev.21, 33.
Murakami, M., et al. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun.181, 714.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
551850-1.1ML:
551850-100MG:
551850-MG:
試験成績書(COA)