Merck
SML3097
Sigma-Aldrich
Darapladib
≥98% (HPLC)
別名:
1-(N-(2-(Diethylamino)ethyl)-N-(4-(4-trifluoromethylphenyl)benzyl)aminocarbonylmethyl)-2-(4-fluorobenzyl)thio-5,6-trimethylenepyrimidin-4-one, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-N-[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-cyclopentapyrimidine-1-acetamide, SB 435445, SB 480848, SB-435445, SB-480848, SB435445, SB480848
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H38F4N4O2S
CAS番号:
分子量:
666.77
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1N=C(SCC2=CC=C(F)C=C2)N(CC(N(CCN(CC)CC)CC3=CC=C(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)C=C3)=O)C5=C1CCC5
InChI
1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-42(4-2)20-21-43(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-44-32-7-5-6-31(32)34(46)41-35(44)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
InChI Key
WDPFJWLDPVQCAJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
Darapladib (SB-480848) is an orally active and highly potent lipoprotein associated phospholipase A2 inhibitor (rhLp-PLA2 IC50 = 0.25 nM) with little interaction with cytochrome P450 enzymes (3A4 & 2D6 IC50 >26 μM). Darapladib effectively inhibits plasma Lp-PLA2 activtiy ex vivo (by 60% at 10 nM in human plasma & by 79% at 100 nM in Watanabe hereditable hyperlipidaemic (WHHL) rabbit plasma) and in vivo (by 95% & 91%, respectively, 3 & 5 hrs post 10 mg/kg WHHL rabbits via p.o.).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3097-10MG:
SML3097-VAR:
SML3097-BULK:
SML3097-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)