アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
ambient
保管温度
−70°C
SMILES記法
S(c2c(cccc2)N)\C(=C(\C(=C(\Sc1c(cccc1)N)/N)\C#N)/C#N)\N
InChI
1S/C18H16N6S2/c19-9-11(17(23)25-15-7-3-1-5-13(15)21)12(10-20)18(24)26-16-8-4-2-6-14(16)22/h1-8H,21-24H2/b17-11+,18-12+
InChI Key
DVEXZJFMOKTQEZ-JYFOCSDGSA-N
詳細
包装
警告
物理的形状
再構成
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
662009-5MG:
試験成績書(COA)