Merck
281875
Sigma-Aldrich
クロロ(ジメチル)イソプロピルシラン
97%
別名:
DMIPSCl, イソプロピルジメチルクロロシラン, クロロ-イソプロピル-ジメチルシラン, ジメチルイソプロピルクロロシラン, ジメチルイソプロピルシリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHSi(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
136.70
Beilstein:
1732089
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.416 (lit.)
bp
109-110 °C/738 mmHg (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(2)7(3,4)6/h5H,1-4H3
InChI Key
YCXVDEMHEKQQCI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
59.0 °F - closed cup
引火点(℃)
15 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
281875-BULK:
281875-25G:
281875-5G:
281875-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)