Merck
440116
Sigma-Aldrich
ジクロロ(メチル)フェニルシラン
97%
別名:
メチル-フェニル-ジクロロシラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5Si(CH3)Cl2
CAS番号:
分子量:
191.13
Beilstein:
970975
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
密度
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8Cl2Si/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
GNEPOXWQWFSSOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
152.6 °F - closed cup
引火点(℃)
67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
440116-100ML:
440116-VAR:
440116-BULK:
440116-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1