Merck
287660
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyldichlorosilane
98%
別名:
DTBSCl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C]2SiCl2
CAS番号:
分子量:
213.22
Beilstein:
1739236
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.457 (lit.)
bp
190 °C/729 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H18Cl2Si/c1-7(2,3)11(9,10)8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
PDYPRPVKBUOHDH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シラン類の調製やジオ-ルの保護に用いられる試薬です
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
179.6 °F - closed cup
引火点(℃)
82 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
287660-25G:
287660-BULK:
287660-5G:
287660-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Greene, T.W. Wuts, P.G.M.
Protective Groups in Organic Synthesis, 137-137 (1991)
Journal of the American Chemical Society, 115, 4514-4514 (1993)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
287660-25G4061837532429
287660-5G4061826266168