Merck
185779
Sigma-Aldrich
2-クロロフェノール
≥99%
別名:
o-Chlorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4OH
CAS番号:
分子量:
128.56
Beilstein:
1905114
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
溶解性
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
密度
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI Key
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高圧プラグフロー反応器内の近臨界水および超臨界水中での2-クロロフェノールの酸化反応速度が研究されています。水溶液中の2-クロロフェノールの光触媒分解は、CoドープTiO2ナノ粒子触媒を使用して研究されています
2-クロロフェノールは、鈴木カップリング反応および塩素化反応の反応物として使用され、酸化反応にも関与して対応するキノンを形成します。
アプリケーション
2-クロロフェノールは、充填層反応器におけるCu(II)O媒介反応を経由したポリ塩化ジベンゾ-p-ダイオキシンおよびジベンゾフランの合成において使用されました
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185779-100ML:
185779-22KG-P1:
185779-BULK:
185779-100G:4548173929552
185779-5ML:
185779-VAR:
185779-500G:4548173929569
185779-500ML:
185779-PZ:
185779-5G:4548173929576
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A detailed mechanism of the surface-mediated formation of PCDD/F from the oxidation of 2-chlorophenol on a CuO/silica surface.
Lomnicki S and Dellinger S.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(22), 4387-4395 (2003)
2-Chlorophenol oxidation in supercritical water: Global kinetics and reaction products.
Li R, et al.
AIChE Journal, 39(1), 178-187 (1993)
Photocatalytic degradation of 2-chlorophenol by Co-doped TiO2 nanoparticles.
Barakat MA, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 57(1), 23-30 (2005)
Julio Alonso-Padilla et al.
PLoS neglected tropical diseases, 8(12), e3259-e3259 (2014-12-05)
The discovery of new therapeutic options against Trypanosoma cruzi, the causative agent of Chagas disease, stands as a fundamental need. Currently, there are only two drugs available to treat this neglected disease, which represents a major public health problem in
Thi Thu Nga Nguyen et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 70(3), 731-738 (2014-10-23)
HIV resistance to the integrase inhibitor raltegravir in treated patients is characterized by distinct resistance pathways. We hypothesize that differences in the in vivo dynamics of HIV resistance to raltegravir are due to the genetic context of the integrase present