安全性情報
8.02253
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenol
for synthesis
別名:
2-Chlorophenol, 2-Chloro-1-hydroxybenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
2-(Cl)C6H4OH
CAS番号:
分子量:
128.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
202-433-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
13.33 hPa ( 51.2 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
550 °C
有効性
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
174 °C/1013 hPa
mp
7 °C
転移温度
flash point 64 °C
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)O
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI Key
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Chlorophenol for synthesis. CAS 95-57-8, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄OH.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.262 - 1.265
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体