Merck
F12804
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4OH
CAS番号:
分子量:
112.10
Beilstein:
1905112
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.511 (lit.)
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp
16.1 °C (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
InChI Key
HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F
引火点(℃)
46 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
F12804-100G:
F12804-10G:
F12804-BULK:
F12804-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Akira Ohashi et al.
Talanta, 146, 789-794 (2015-12-24)
The solubilities of several cobalt(III) chelates (CoL3) with in supercritical carbon dioxide (SC-CO2) were investigated in the presence of fluorine- and trifluoromethyl-substituted phenols (PhOH) using UV-vis spectrophotometry. Solubility enhancement of CoL3 complexes in SC-CO2 was accomplished by adding PhOH. The
Cynthia D Selassie et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(23), 7234-7242 (2005-11-11)
In this comprehensive study on the caspase-mediated apoptosis-inducing effect of 51 substituted phenols in a murine leukemia cell line (L1210), we determined the concentrations needed to induce caspase activity by 50% (I50) and utilized these data to develop the following
The many roles for fluorine in medicinal chemistry.
William K Hagmann
Journal of medicinal chemistry, 51(15), 4359-4369 (2008-06-24)
プロトコル
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
F12804-100G4061838354389
F12804-10G4061833611838