B82200
4-ブロモトルエン
98%
別名:
1-Methyl-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-methylbenzene, 4-Methyl-1-bromobenzene, 4-Methylbromobenzene, 4-Tolyl bromide, p-Bromo(methyl)benzene, p-Methylbromobenzene, p-Tolyl bromide
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
184 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
密度
1.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H7Br/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
ZBTMRBYMKUEVEU-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B82200-5KG:
B82200-500G:
B82200-BULK:
B82200-5G:
B82200-100G:
B82200-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.