Merck
112186
Sigma-Aldrich
4-ブロモベンジルブロミド
98%
別名:
α,4-ジブロモトルエン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
249.93
Beilstein:
606498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
62-64 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
BrCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
YLRBJYMANQKEAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-ブロモベンジルブロミドは、さまざまなアミンの逐次的N-アルキル化を介して20員環アミノメチル置換ビアリールのライブラリーを調製するために使用されました
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
112186-25G:
112186-VAR:
112186-100G:
112186-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M G Organ et al.
Journal of combinatorial chemistry, 3(5), 473-476 (2001-09-11)
Described herein is the semiautomated preparation of a 20-member aminomethyl-substituted biaryl library. The two-step solution-phase synthesis was achieved via sequential N-alkylation of various amines with either 3- or 4-bromobenzyl bromide and Suzuki cross-coupling of the resultant aryl bromides with various
E V Sargent et al.
Drug and chemical toxicology, 22(4), 583-593 (1999-10-28)
As part of an occupational hazard evaluation, p-bromobenzyl bromide (p-BBB) was evaluated for genotoxic activity in the Ames microbial mutagenicity assay, the alkaline elution assay for DNA strand breaks in rat hepatocytes and the in vitro chromosome aberration assay in