Merck
252255
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzyl bromide
97%
別名:
α-Bromo-2-chlorotoluene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
205.48
Beilstein:
386264
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.592 (lit.)
bp
103-104 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.583 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2
InChI Key
PURSZYWBIQIANP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Chlorobenzyl bromide participates in Hass-Bender oxidation as well as the Henry reaction.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
252255-BULK:
252255-VAR:
252255-5G:
252255-1KG:
252255-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tandem Hass-Bender/Henry reaction for the synthesis of dimethylnitro alcohols from benzylic halides.
Klein TA and Schkeryantz JM.
Tetrahedron Letters, 46(27), 4535-4538 (2005)